AX0156
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Acetonitrilo, OmniSolv® LC-MS
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤1 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.1
λ: 210 nm Amax: ≤0.04
λ: 220 nm Amax: ≤0.02
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Mobile phase solvent in reversed-phase chromatography.
- Rinsing solvent for Solid-phase extraction (SPE) column.
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup