Documentos Principais
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
Parâmetros
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
diâmetro do filtro
257 mm
espessura
1 mm
tamanho de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Descrição geral
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter