Documentos Principais
CLGL71TP3
Millipore
Cartucho Durapore® 0,22 µm, Área alta
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Filtro de cartucho Durapore® II de 10 pol. 0,22 m Código 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Parâmetros
≤20.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
1.1 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤30 mg/cartridge
Matriz
Durapore® High Area  
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥1500 ml de água
Extraíveis gravimétricos: usando um dispositivo esterilizado após um enxague com 1,5 l e 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany