AP1064
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer³⁰⁰) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer³⁰⁰ Rabbit pAb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer300)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.5 μg/ml)
Immunocytochemistry (1 μg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HEK293 cells treated with dichloroacetate
HEK293 cells
Outras notas
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1