Key Documents
AM76
Sigma-Aldrich
Anti-TBK1 Mouse mAb (108A429)
liquid, clone 108A429, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
108A429, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBK1(29110)
Descrição geral
Protein G purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~80 kDa TBK1 protein.
Recognizes the ~80 kDa TBK1 protein in HEK293 cells.
This Anti-TBK1 Mouse mAb (108A429) is validated for use in Immunoblotting for the detection of TBK1.
Imunogênio
Human
full-length, recombinant, human TBK1 fused to a His•Tag sequence
Aplicação
Immunoblotting (2 g/ml)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.2% gelatin.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
Normal mouse serum
Positive Control
HEK293 cells
Outras notas
Antibody should be titrated for optimal results in an individual systems.
Pomeerantz, J.L. and Baltimore, D. 1999. EMBO J.18, 6694.
Didonato, J.A., et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes Dev.9, 2723.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1