ABT1485
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Actin, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected actin in human cardiac muscle, skeletal muscle, and small intestine tissue sections.
This polyclonal antibody is also available as Alexa Fluor™ 488 and Alexa Fluor 647 conjugates (Cat. No. ABT1485-AF488 and ABT1485-AF647) for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence applications.
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected actin in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1