ABT1366
Anti-KIF18A
Sinônimo(s):
Kinesin-like protein KIF18A, MS-KIF18A, Marrow stromal KIF18A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 102.28 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... KIF18A(81930)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KIF18A in HEK293T cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Human KIF18A in human colon tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Human KIF18A in Immunofluorescence applications.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1