Documentos Principais
SAB2108550
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM6
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- CEAL, Anti- NCA, Anti-CD66c
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
38 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_002483
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM6(4680)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CEACAM6
Ações bioquímicas/fisiológicas
Many breast, pancreatic, colonic and non-small-cell lung carcinoma lines express CEACAM6 and CEACAM5, and antibodies to both can affect tumor cell growth in vitro and in vivo. CEACAM6 expression is elevated in many solid tumors, but variable as a function of histotype. It may be a promising target for antibody-based therapy.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: EIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDGPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNP
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)