Documentos Principais
SAB1300335
Sigma-Aldrich
Anti-OAS3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OAS3(4940)
Descrição geral
OAS3 is an interferon inducible protein that belongs to the 2-5A synthetase family, may play a role in mediating resistance to virus infection, control of cell growth, differentiation, and apoptosis. OAS3 synthesizes preferentially dimeric 2′,5′-oligoadenylate molecules. GTP can be an alternative substrate. OAS3 binds double-stranded RNA and polymerizes ATP into PPP(A2′P5′A)N oligomers, which activate the latent RNase L that, when activated, cleaves single-stranded RNAs. The protein is present at high level in placenta trophoblast.
Imunogênio
OAS3 (Q9Y6K5, 1060-1097)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human OAS3.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huijing Yin et al.
Cell death & disease, 10(9), 642-642 (2019-09-11)
RNase L is an essential component in interferon (IFN)-mediated antiviral signaling that showed antitumor effects in cancer. Cancer immunotherapy based on interferon has achieved encouraging results that indicate an applicable potential for cancer therapy. Here we showed that function of