MABN783
Anti-Semaphorin 3A Antibody, clone Sema-3A
clone Sema-3A, from mouse
Sinônimo(s):
Collapsin-1, COLL-1, Sema-3A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Sema-3A, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, chicken, human, rat, fish, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEMA3A(10371)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunohistochemistry applications (Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunofluorescence applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Baranes, K., et. al. (2009). Exp Neurol. 218(1):24-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Western Blotting applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 3A in 23 µL of enriched culture supernatant from HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1