ABS94
Anti-MLK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9, Mixed lineage kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP3K9(4293)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected MLK1 in colorectal adenocarcinoma tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Colorectal adenocarcinoma tissue