Documentos Principais
14-532
Sigma-Aldrich
MEK2 Protein, inactive, 50 g
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 46 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: MEK2
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of MBP substrate
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2