ABS818
Anti-Ovalbumin (Egg White)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
chicken
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Oval(396058)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Ovalbumin in chicken eggs.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1