ABS1526
Anti-phospho-AKT1 Antibody, Thr479
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
AKT alpha, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, Protein kinase B alpha, PKB, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr479)
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-AKT1, Thr479 in lysate of RAT2 cells transfected with Src (21-154).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1