ABS1008
Anti-phospho Glucocorticoid Receptor (Ser134) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Glucocorticoid receptor, Ser134-phosphorylated, GR, Ser134-phosphorylated, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1, Ser134-phosphorylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer134 )
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Hormones & Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BDNF-induced Ser155 phosphorylation of exogenously expressed wild-type, but not S155A mutant, rat GR in transfected HEK293TrkB cells (Lambert, W.M., et al. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(18):3700-3714).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Ser134 phosphorylation of FLAG-tagged human glucocorticoid receptor in 10 ug lysate from BDNF-treated HEK293 transfectants.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1