ABN2264
Anti-SNTF (cleaved spectrin)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Spectrin alpha chain non-erythrocytic 1, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin non-erythroid alpha subunit, Calpain-derived alpha-II spectrin N-terminal fragment
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, porcine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
proteolytically cleaved (Tyr1176-Gly1177)
Informações sobre genes
human ... SPTAN1(6709)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SNTF (cleaved spectrin) in Western Blotting applications (Roberts-Lewis, J.M., et. al. (1994). J Neurosci. 14(6):3934-44).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected SNTF (cleaved spectrin) in detection antibody for human serum samples (Siman, R., et. al. (2013). Front Neurol. 4:190).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 in Mouse Brain extract incubated with calcium chloride to activate Calpain.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade