MABT1364
Anti-Spectrin beta-II Antibody, clone 2A7
clone 2A7, from mouse
Sinônimo(s):
Spectrin beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTBN1(6711)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Spectrin beta-II in Immunocytochemistry applications (Bazellieres, E., et. al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 4):919-31).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Spectrin beta-II in Western Blotting applications (Bazellieres, E., et. al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt 4):919-31).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Spectrin beta-II in differentiated Caco2 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1