AB2233
Anti-Galanin Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
galanin prepropeptide, galanin-message-associated peptide, galanin-related peptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, boar, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAL(51083)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat Cerebellum Tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1