ABN1687
Anti-TBR-2
from rabbit
Sinônimo(s):
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Eomes(13813)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected TBR-2 in Immunohistochemistry applications (Yoon, K.J., et. al. (2008). Neuron. 58(4):519-31).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TBR-2 in mouse hippocampus, embryonic mouse brain, and embryonic mouse gut tissue sections.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBR-2 in mouse E13-14 brain.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade