ABN1387
Anti-Beta-glucocerebrosidase (GBA)
serum, from mouse
Sinônimo(s):
Glucosylceramidase, Acid beta-glucosidase, Alglucerase, Beta-GC, Beta-glucocerebrosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, Imiglucerase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GBA(2629)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected His-tagged recombinant full-length human mature beta-glucocerebrosidase (GBA) (Courtesy of Dr. Cláudia Sossai Soares and Paulo Lee Ho).
ELISA Analysis: A representative lot detected purified recombinant human beta-glucocerebrosidase (GBA) (Novo, J.B., et al. (2010). Mol. Biotechnol. 46(3):279-286).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected bacterially expressed unglycosylated recombinant human beta-glucocerebrosidase (GBA), glycosylated human GBA expressed and secreted by COS-7 transfectants, as well as endogenous GBA in HeLa and ECV304 cell lysates (Novo, J.B., et al. (2010). Mol. Biotechnol. 46(3):279-286).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1,000 dilution of this antiserum detected beta-glucocerebrosidase (GBA) in 10 µg of SK-N-SH human neuroblastoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2