ABE572
Anti-N6-methyladenosine (m6A) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
m6A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
ChIP: suitable
RIP: suitable
dot blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
(RNA) Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected N6-methyladenosine in methylated RNA containing N6-methyladenosine (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635-1646.).
Dot Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected N6-methyladenosine in a panel of modified oligonucleotides (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635-1646.; Jia, G., et al. (2011). Nat Chem Biol. 7(12):885-887.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected N6-methyladenosine in oligomers containing N6-methyladenosine.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2