ABE472
Anti-WAC Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WAC(51322)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in 293T cell lysates stably transfected with SFB-RNF20 and in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Chromatin Immunoprecipitation: A representative lot from an independent laboratory detected WAC, N-terminus in HCT116 cell lysates transfected with siRNA negative control, but demonstrated a loss of signal in HCT166 cell lysates transfected with siRNF20 (Zhang, F. and Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected WAC, N-terminus in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1