ABE1957
Anti-CENP-C Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Centromere protein C, CENP-C, CENP-C 1, Centromere autoantigen C, Centromere protein C 1, Interphase centromere complex protein 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CENPC(1060)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was affinity purified and detected a time-dependent loss of kinetochores CENP-C immunoreactivity in 4% formaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100-permeabilized HeLa cells following CENP-C shRNA induction (Falk, S.J., et al. (2015). Science. 348(6235):699-703).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was affinity purified and immunostained kinetochores by indirect fluorescence staining of chromosome spreads prepared from patient-derived, PD-NC4 chromosome variant harboring fibroblasts hypotonically swollen and fixed with 4% formaldehyde (Bassett, E.A., et al. (2010). J. Cell Biol. 190(2):177-185).
Western Blotting Analysis: A representative lot was affinity purified and detected a time-dependent CENP-C level in HeLa cells following CENP-C shRNA induction (Falk, S.J., et al. (2015). Science. 348(6235):699-703).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected CENP-C in 50,000 cell equivalent of DLD-1 human colorectal adenocarcinoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1