B1557
Hyaluronan biotin sodium salt
≥97%, soluble powder
Sinônimo(s):
Hyaluronic acid biotin
Ensaio
≥97%
forma
soluble powder
peso molecular
≥700 kDa
perda
≤5% loss on drying
cor
white to tan
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.