ABE1803
Anti-Adenosylhomocysteinase (AHCY)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
AdoHcyase, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AHCY(191)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Adenosylhomocysteinase (AHCY) in human kidney and human skin tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Adenosylhomocysteinase (AHCY) in 200 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash