ABD53
Anti-ZEB1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc finger E-box-binding homeobox 1, NIL-2-A zinc finger protein, Negative regulator of IL2, Transcription factor 8, TCF-8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZEB1(6935)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Neuroscience
Transcription Factors
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ZEB1 in 10 µg of mouse embryo e11 tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse embryo e11 tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1