SAB2102759
Anti-ZEB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AREB6, Anti-BZP, Anti-MGC133261, Anti-NIL-2-A, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
124 kDa
reatividade de espécies
dog, human, mouse, guinea pig, rabbit, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZEB1(6935)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)