ABC80
Anti-phospho AMBRA1 Antibody (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, Ambra, Ambra-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer52)
Informações sobre genes
human ... AMBRA1(55626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected phospho AMBRA1 (Ser52) in HEK293 cell lysates trated without Torin1 or EBS and demonstrated a loss of signal in HEK293 cell lysates treated with Torin1 or EBS (Nazio, F., et al. (2013). Nat Cell Biol.15(4):406-416.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho AMBRA1 (Ser52) in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1