AB16969
Anti-Caspase 9 Antibody, proform & lg. subunit
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
ICE-LAP6, Mch-6, Apaf-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP9(842)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 46 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2