ABC458
Anti-Thymidylate Kinase/TMPK Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Thymidylate kinase, dTMP kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TK1(7083)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunprecipitated Thymidylate Kinase/TMPK from MCF-7, H184B4F5/M10, and MCF-10A cell lysates (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Thymidylate Kinase/TMPK in MCF-7, H184B4F5/M10, and MCF-10A cell lysates (Ke, P. Y., et al. (2005). Genes Dev. 19(16):1920-1933.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1