ABN1662
Anti-STRA6
from rabbit
Sinônimo(s):
Stimulated by retinoic acid gene 6 protein, Retinoic acid-responsive protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Stra6(20897)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STRA6 in Western Blotting applications (Berry, D.C., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(19):3851-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STRA6 in 293T cells transfected with an empty vector or pCMVTag2b-Stra6 (Courtesy of Dr. Noa Noy).
Flow Cytometry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected STRA6 in HT-29 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected STRA6 in mouse testis and human liver cancer tissues.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected STRA6 in NIH3T3/L1 Adipocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1