AB9872
Anti-TrkB Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Tyrosine kinase receptor B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK2(4915)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Not suitable for Western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1