AB9748-I
Anti-14-3-3 Antibody (pan)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
14-3-3 protein beta/alpha, KCIP-1, Protein 1054, Protein kinase C inhibitor protein 1, 14-3-3 protein epsilon, 14-3-3E, 14-3-3 protein eta, Protein AS1, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3 protein theta, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein tau, Protein HS1, 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YWHAB(7529) , YWHAE(7531) , YWHAG(7532) , YWHAH(7533) , YWHAQ(10971) , YWHAZ(7534)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated 14-3-3 from 500 µg of A431 cell lysate.
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 14-3-3 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1