Documentos Principais
AB9554
Sigma-Aldrich
Anti-Capsaicin Receptor Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Vanilloid Receptor, VR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Especificidade
Recognizes Capsaicin Receptor (VR1, Vallinoid Receptor 1, TRPV1).
Imunogênio
Synthetic peptide from the C-terminal of mouse VR1.
Aplicação
Anti-Capsaicin Receptor Antibody is an antibody against Capsaicin Receptor for use in IH.
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on mouse DRG tissued fixed with 2% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Rabbit serum. Liquid.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1