AB9082
Anti-Ryanodine Receptor 3 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RYR3(6263)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Immunocytochemistry: 1:1,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 overnight at 2-8°C using a fluorescently labeled secondary antibody. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde in 0.1M PBS (one hour). Suggested permeablization method is 0.05% Triton X-100 in dilution buffer. Suggested blocking buffer is 10% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS. Suggested dilution buffer is 1% normal goat serum (or same host as your secondary antibody) and 1% BSA in 0.1M PBS.Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western blot = adult mouse brain (adult mouse skeletal muscle will be negative).
IHC = adult mouse cerebellum Purkinje cells (adult mouse cerebellum granular cells will be negative).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1