AB6001
Anti-MMP-9 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, macrophage gelatinase, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, type V collagenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
canine, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP9(4318)
Descrição geral
MMP9, also known as gelatinase B, is a secreted enzyme which degrades the interstitial collagens, types I, II, and III and is produced by normal alveolar macrophages and granulocytes.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-9 on 10 µg of HL-60 plus PMA conditioned media.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HL-60 plus PMA conditioned media
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1