AB5977
Anti-Musashi-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Musashi homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rodent, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSI1(4440)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:200-1:1,000 dilution from a previous lot was used.
Western blot:
1:200-1:1,000 using ECL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Developmental Neuroscience
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Musashi-1 on 10 μg of Human placenta lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse cortical neural stem cells (Catalog No. SCR029).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2