AB2290
Anti-MAP-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
microtubule-associated protein 2, MAP2, MAP 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MAP-2 in mouse cerebellum, rat cerebral cortex, and rat kidney tissues.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MAP-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain microsomal tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1