MABE971
Anti-HNF-1-beta Antibody, clone 12A5.1
clone 12A5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF-1B, HNF-1-beta, Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF-2, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12A5.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNF1B(6928)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HNF1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1