Documentos
MABF244
Sigma-Aldrich
Anti-PAR-1, clone de anticorpo ATAP2
clone ATAP2, from mouse
Sinônimo(s):
Proteinase-activated receptor 1, PAR-1, Coagulation factor II receptor, Thrombin receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ATAP2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F2R(2149)
Descrição geral
A proteína denominada receptor ativado por protease tipo 1 (PAR-1/PAR1) ou receptor do fator de coagulação II, ou receptor de trombina e codificada pelo gene humano F2R/CR2R/PAR1/TR é um receptor de alta afinidade para trombina ativada e parte da resposta inata do sistema imunológico impulsionada por receptores ativados por protease (PARs). Os PARs são receptores acoplados à proteína G que transmitem respostas celulares a proteases extracelulares e têm funções importantes na fisiologia vascular, desenvolvimento, inflamação e progressão do câncer. PAR1 é importante para ativação plaquetária e desenvolvimento vascular. A expressão de PAR1 é limitada às plaquetas e células endoteliais vasculares e está localizada na membrana celular. Curiosamente também, mesmo o peptídeo sinal de PAR1 (que guia a proteína para a membrana) desempenha um papel na sinalização celular como se formasse o peptídeo inibidor da angiogênese intracelular Parstatina.
Imunogênio
Peptídeo linear correspondente ao Par-1 humano.
Aplicação
Análise da citometria de fluxo: 4 µg de um lote representativo detectaram Par-1 em 1X10E6 trombócitos humanos (plaquetas).
Análise por citometria de fluxo: Um lote representativo de um laboratório independente detectou Par-1 em células CHRF-288 e HEL (Hoxie, J. A., et al. (1993). J Biol Chem. 268(18):13756-13763.).
Análise por Western Blot: Um lote representativo de um laboratório independente detectou Par-1 em lisado de células de membrana plaquetária humana (Brass, L. F., et al. (1992). J Biol Chem. 267(20):13795-13798.).
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo de um laboratório independente detectou Par-1 em células CHRF-288 e HEL (Hoxie, J. A., et al. (1993). J Biol Chem. 268(18):13756-13763.).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo de um laboratório independente detectou Par-1 em células CHRF-288 (Brass, L. F., et al. (1994). J Biol Chem. 269(4):2943-2952.).
Esse anticorpo anti-PAR-1, clone ATAP2, é validado para uso em Western Blot, citometria de fluxo, ICC e imunofluorescência para a detecção de PAR-1.
Qualidade
Avaliado por Western Blot em tecido de linfonodos de camundongos.
Análise por Western Blot: 1 µg/ml desse anticorpo detectou Par-1 em 10 µg de tecido de linfonodos de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 50 kDa observado. Bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados celulares.
forma física
Formato: Purificado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Internalization and recycling of activated thrombin receptors.
Hoxie, J A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268, 13756-13763 (1993)
L F Brass et al.
The Journal of biological chemistry, 269(4), 2943-2952 (1994-01-28)
According to current models, human thrombin receptors are activated when thrombin cleaves the receptor's N terminus, exposing the tethered ligand domain, SFLLRN. In the megakaryoblastic CHRF-288 cell line, thrombin receptor activation is followed by the rapid internalization of > 90%
L F Brass et al.
The Journal of biological chemistry, 267(20), 13795-13798 (1992-07-25)
Based upon its recently cloned nucleotide sequence, the human platelet thrombin receptor is thought to be formed by a single polypeptide chain with seven transmembrane domains and an extracellular N terminus that can be cleaved by thrombin. As yet, however
Xiaofeng Cai et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 17(5), 803-817 (2019-03-14)
Essentials APC elicits cytoprotective responses in endothelial cells via EPCR-dependent cleavage of PAR1. APC inhibits LPS-mediated translocation and extracellular secretion of HMGB1 in endothelial cells. Signaling activity of APC inhibits LPS-mediated acetylation of HMGB1 by epigenetic mechanisms. APC inhibits LPS-mediated