AB5620
Anti-Neurogranin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-RC3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRGN(4900)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: >1:1,000 on 4% paraformaldehyde / PBS fixed or 3% Paraformaldehyde / 0.1% Gluteraldehyde / PBS fixed tissue sections.
Immunocytochemistry: >1:1,000.
Immunoprecipitation: >1:100
ELISA: >1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2