AB2959
Anti-ADAM 9 Antibody, disintegrin domain
from rabbit
Sinônimo(s):
ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, Myeloma cell metalloproteinase, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM12(8038) , ADAM9(8754)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 9 in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human chondrocyte cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1