AB1632
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nos1(18125)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1 - 10 μg/mL with chemiluminescent detection. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection is used. Antibody dilution will also vary with the concentration of antigen. Then antibody should recognize a 155 kDa protein.
ELISA: Use at 1.0 μg/mL or lower on plates coated with 50 - 100 ng of peptide antigen.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2