AB1581
Anti-Vasoactive Intestinal Peptide Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
VIP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
guinea pig, rabbit, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
guinea pig ... Vip(100735454)
rat ... Vip(117064)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade