MAB3077
Anti-G Protein Giα-2 Antibody, clone L5
clone L5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
L5, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, mouse, human, rat, guinea pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI2(2771)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2