MABN2439M
Anti-ABCA4 Antibody, clone 3F4
clone 3F4, from mouse
Sinônimo(s):
ABC transporter A4, RIM ABC Transporter, RIM protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F4, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCA4(24)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ABCA4 in mouse retina cells (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunoprecipitation applications (Bungert, S., et. al. (2001). J Biol Chem. 276(26):23539-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Western Blotting applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8; Illing, M., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(15):10303-10; Beharry, S., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(52):53972-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ABCA4 in Immunohistochemistry applications (Molday, L.L., et. al. (2000). Nat Genet. 25(3):257-8).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1