G4040
Anti-Gα i3 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-87U6, Anti-ARCND1, Anti-HG1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat, hamster
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using solubilized mouse and rat brain membrane lysates, and mouse 3T3 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI3(2773)
mouse ... Gnai3(14679)
rat ... Gnai3(25643)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3