AB1572
Anti-GABA Transporter-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GAT-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc6A13(14412)
rat ... Slc6A13(171163)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
It is recommended that the antibody is diluted in PBS containing 10% normal goat serum and 0.5% Triton X-100. AB1572 has been used for light microscopic studies of the rat nervous system.
Western blot: It has been reported that this antibody works for Western blot (Conti, 1999).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3