Documentos Principais
AB15350
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonin Receptor 1A Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Serotonin Receptor 1A
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to a region located in the large third intracellular loop of the rat and mouse 5-HT1A receptor protein.
Aplicação
Anti-Serotonin Receptor 1A Antibody detects level of Serotonin Receptor 1A & has been published & validated for use in IH.
Immunohistochemistry on rat brain: 1:300-1:1,000. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalina Madarnas et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 14, 92-92 (2020-07-09)
Perinatal ethanol (EtOH) exposure is associated with high incidence of behavioral disorders such as depression and anxiety. The cerebral areas related with these consequences involve the corticolimbic system, in particular the prefrontal cortex, hippocampus, amygdala, and cingulate cortex, although the