AB5062P
Anti-Vesicular GABA Transporter (VGAT) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, monkey, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC32A1(140679)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
2-20 µg/mL of a previous lot was used on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA:
1:10,000 – 1:100,000 dilution of a previous lot was used on ELISA, using 50-100 ng of control peptide (Cat. No. AG379) per well.
Western blot:
1-10 µg/mL (Chemiluminescence technique) The expected molecular weight is approximately 55-60 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Vesicular GABA Transporter on 10μg of rat retina lysates.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Brain tissue, rat retina lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2